Learn More
Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15413337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15413337 10 g 10g
15403337 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15413337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26001.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 606-18-8 | Molecular Formula: C7H6N2O4 | Molecular Weight: 182.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 606-18-8
Formule moléculaire C7H6N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.135
Numéro MDL MFCD00024261
Clé InChI JJPIVRWTAGQTPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-3-nitrobenzoic acid, 3-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3-nitro, 2-amino-3-nitrobenzonic acid, 2-amino-3-nitro-benzoic acid, 2-amino-3-nitro benzoic acid, pubchem2233, amino-3-nitrobenzoic acid, 2-amino-nitro-benzoesaure, 2-carboxy-6-nitroaniline
CID PubChem 219633
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-nitrobenzoic acid
Point de fusion 210°C to 212°C
Quantité 10 g
Poids de la formule 182.14
Pourcentage de pureté 97%