Learn More
Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid |
| CAS | 606-18-8 |
| Formule moléculaire | C7 H6 N2 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 182.13 |
| Poids de la formule | 182.0328 |