Learn More
Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30323849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323849 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA61839410G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-nitrobenzoic Acid
CAS 606-18-8
Formule moléculaire C7 H6 N2 O4
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O4/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9(12)13/h1-3H,8H2,(H,10,11)
SMILES Nc1c(cccc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-3-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.13
Poids de la formule 182.0328