Learn More
2-Amino-3-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11367349
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11367349
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27472.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 603-85-0 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 603-85-0
Formule moléculaire C6H6N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.13
Numéro MDL MFCD00010875
Clé InChI KUCWUAFNGCMZDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-amino-3-nitro, 2-hydroxy-6-nitroaniline, ccris 2544, unii-a7f97zpu2w, 3-nitro-2-aminophenol, 2-amino-3-nitro-phenol, a7f97zpu2w, 2-amino-3-hydroxynitrobenzene, 1-hydroxy-2-amino-3-nitrobenzene, 2-amino-nitrophenol
CID PubChem 4115495
Nom IUPAC 2-amino-3-nitrophénol
SMILES NC1=C(O)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-nitrophenol
Point de fusion ∼212°C
Quantité 25 g
Beilstein 2804307
Poids de la formule 154.13
Pourcentage de pureté 98%