Learn More
2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10311213 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10311213 5 g Flacon en verre 5g
10004192 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10311213 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380610050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7521-41-7
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD01830382
Clé InChI NXMFJCRMSDRXLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminonicotinaldehyde, 2-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino-3-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-amino, 2-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 2-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 2-amino-3-pyridine carboxaldehyde, 2-amino-pyridin-3-carbaldehyde, pubchem1262, 2-amino nicotinaldehyde
CID PubChem 737633
Nom IUPAC 2-aminopyridine-3-carbaldehyde
SMILES C1=CC(=C(N=C1)N)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-3-pyridinecarboxaldehyde
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95°C to 102°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté ≥96.0%
Forme physique Powder, Crystals or Chunks