Learn More
2-Amino-3-(trifluorométhyle)pyridine-5-ester pinacol de lʼacide boronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester |
| Point de fusion | 132°C to 134°C |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 288.07 |
| Pourcentage de pureté | 96% |