Learn More
2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486726 5 g 5g
11476726 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11486726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23882.06
 Article restreint
Expédition estimée: 10-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 56503-96-9 | C13H10N2S | 226.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56503-96-9
Formule moléculaire C13H10N2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.30
Numéro MDL MFCD00236016
Clé InChI NBQUWOCIFFHZTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-1-naphthyl thiazole, 4-1-naphthalenyl-2-thiazolamine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-ylamine, 2-thiazolamine, 4-1-naphthalenyl, 4-naphthalen-1-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl thiazol-2-amine, 4-naphthalen-1-yl-thiazol-2-yl-amine, 4-1-naphthyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-alpha-naphthylthiazole, 2-amino-4-1-naphthalenyl-1,3-thiazole
CID PubChem 151342
Nom IUPAC 4-naphtalène-1-yl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(1-naphthyl)thiazole
Point de fusion 155°C to 158°C
Quantité 5 g
Beilstein 164858
Poids de la formule 226.3
Pourcentage de pureté 97%