Learn More
2-Amino-4-[2-(Boc-amino)éthyl]thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490509
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490509 1 g 1g
15400519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490509 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63689.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Réfrigéré. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 956018-34-1
Formule moléculaire C10H17N3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 243.325
Numéro MDL MFCD09998237
Clé InChI IIILZIJRVHFCGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 2-2-aminothiazol-4-yl ethylcarbamate, tert-butyl n-2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate, 2-amino-4-2-boc-amino ethyl thiazole, tert-butyl 2-2-amino-1,3-thiazol-4-yl ethyl carbamate
CID PubChem 45926027
Nom IUPAC N-[2-(2-bromo-1,3-thiazol-4-yl)éthyl]carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC1=CSC(=N1)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-[2-(Boc-amino)ethyl]thiazole
Couleur Marron
Quantité 1 g
Poids de la formule 243.33
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide