Learn More
2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-(2-naphthyl)thiazole |
| Point de fusion | 153°C to 156°C |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 173533 |
| Poids de la formule | 226.3 |
| Pourcentage de pureté | 98% |