Learn More
2-Amino-4-(2-pyridyle)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464798
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464798 2 g 2g
15474798 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464798 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58554.04
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 30235-26-8 | Molecular Formula: C8H7N3S | Molecular Weight: 177.225 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30235-26-8
Formule moléculaire C8H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 177.225
Numéro MDL MFCD00460417
Clé InChI BLKHMTAXNXLDJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridin-2-yl thiazol-2-amine, 4-pyridin-2-yl-thiazol-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-2-pyridyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridinyl-1,3-thiazol-2-amine, 4-2-pyridinyl-2-thiazolamine, 4-2-pyridinyl thiazol-2-amine, 4-2-pyridyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-pyridin-2-yl-thiazole-2-ylamine
CID PubChem 1092459
Nom IUPAC 4-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CSC(=N2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Couleur Marron
Quantité 2 g
Poids de la formule 177.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide