Learn More
2-Amino-4-(3-méthoxyphényl)pyrimidine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15476787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15476787 1 g 1g
15486787 5 g 5g
15496787 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15476787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33901.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1158235-36-9
Formule moléculaire C11H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 201.229
Numéro MDL MFCD07381836
Clé InChI ZLLWVWJXTPKEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-3-methoxyphenyl pyrimidin-2-amine, 2-amino-4-3-methoxyphenyl pyrimidine, 4-3-methoxyphenyl pyrimidine-2-ylamine, 4-3-methoxyphenyl-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4-3-methoxyphenyl
CID PubChem 43839808
Nom IUPAC 4-(3-méthoxyphényle)pyrimidine-2-amine
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C2=NC(=NC=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(3-methoxyphenyl)pyrimidine
Point de fusion 147°C to 150°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.23
Pourcentage de pureté 95%