Learn More
2-Amino-4-(3-pyridyle)thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole |
| Couleur | Marron |
| Quantité | 2 g |
| Poids de la formule | 177.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |