Learn More
Acide 2-amino-4,4,4-trifluoroacétique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367916
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367916 100 mg 100mg
11357916 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367916 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13131.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15959-93-0 | C4H6F3NO2 | 157.092 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15959-93-0
Formule moléculaire C4H6F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.092
Numéro MDL MFCD00041417
Clé InChI AQPCXCOPDSEKQT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 353083
Nom IUPAC Acide 2-amino-4,4,4-trifluorobutanoïque
SMILES C(C(C(=O)O)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Point de fusion ∽250°C (decomposition)
Quantité 100 mg
Beilstein 1769355
Synonyme 2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, butanoic acid, 2-amino-4,4,4-trifluoro, s-2-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid, 3-trifluoromethylalanine, 2-amino-4,4,4-trifluoro-butyric acid, butanoicacid,2-amino-4,4,4-trifluoro, butanoic acid,2-amino-4,4,4-trifluoro, 2-amino-4,4,4-trifluoro-n-butyric acid hydrochlori
Poids de la formule 157.09
Pourcentage de pureté 97%