Learn More
2-Amino-4-(4-biphényl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15450718
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15450718 250 mg 250mg
15430718 1 g 1g
15440718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15450718 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54413.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2834-79-9 | C15H12N2S | 252.335 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2834-79-9
Formule moléculaire C15H12N2S
Poids moléculaire (g/mol) 252.335
Numéro MDL MFCD00047059
Clé InChI HTAUVJPDFDVVHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-4-biphenylyl thiazole, 4-biphenyl-4-yl-thiazol-2-ylamine, 4-4-phenylphenyl-1,3-thiazol-2-amine, usaf ek-4373, thiazole, 2-amino-4-4-biphenylyl, unii-39u8aa34ot, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-1,3-thiazol-2-amine, 4-1,1'-biphenyl-4-yl thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-biphenyl thiazole, 4-biphenyl-4-ylthiazol-2-ylamine
CID PubChem 76075
Nom IUPAC 4-(4-phenylphenyl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CSC(=N3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(4-biphenylyl)thiazole
Quantité 250 mg
Beilstein 187642
Poids de la formule 252.33
Pourcentage de pureté 97%