Learn More
2-Amino-4-(4-bromophényl)-5-méthylthiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15474888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474888 5 g 5g
15484888 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15474888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58657.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 65705-44-4
Formule moléculaire C10H9BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 269.16
Numéro MDL MFCD00170268
Clé InChI ULSZADQFOHESKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromophenyl-5-methyl-1,3-thiazole-2-ylamine, 4-4-bromophenyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-bromophenyl-5-methylthiazole, 4-4-bromophenyl-5-methylthiazol-2-amine, 2-thiazolamine,4-4-bromophenyl-5-methyl, 4-4-bromophenyl-5-methyl-1,3-thiazol-2-ylamine, acmc-1bevb, 4-4-bromophenyl-5-methyl-2-thiazolamine, 2-amino-4-p-bromophenyl-5-methyl thiazole, 2-amino-4-4-bromophenyl-5-methyl-1,3-thiazole
CID PubChem 716980
Nom IUPAC 4-(4-bromophenyl)-5-methyl-1,3-thiazol-2-amine
SMILES CC1=C(N=C(S1)N)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 269.16
Pourcentage de pureté 97%