Learn More
2-Amino-4-(4-chlorophényl)thiazole 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348945 1 g 1g
11358945 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348945 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14067.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2103-99-3 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2103-99-3
Formule moléculaire C9H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 210.68
Numéro MDL MFCD00047058
Clé InChI DWGWNNCHJPKZNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl thiazol-2-amine, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazol-2-amine, 2-amino-4-4-chlorophenyl thiazole, 2-thiazolamine, 4-4-chlorophenyl, 4-4-chloro-phenyl-thiazol-2-ylamine, 4-4-chlorophenyl-2-thiazolamine, 2-amino 4 p-chloro phenyl thiazole, 4-4-chlorophenyl-1,3-thiazole-2-ylamine, p-chloro phenyl-4 amino-2 thiazole french, pubchem9961
CID PubChem 73241
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)-1,3-thiazol-2-amine
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(4-chlorophenyl)thiazole
Point de fusion 168°C to 170°C
Quantité 1 g
Beilstein 153889
Poids de la formule 210.69
Pourcentage de pureté 98%