Learn More
2-Amino-4-(4-cyanophényl)thiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471028 250 mg 250mg
15451028 1 g 1g
15461028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54861.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 436151-85-8 | C10H7N3S | 201.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 436151-85-8
Formule moléculaire C10H7N3S
Poids moléculaire (g/mol) 201.25
Numéro MDL MFCD03407828
Clé InChI KKMZKOIZTSRIEM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-amino-1,3-thiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-aminothiazol-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl-benzonitrile, benzonitrile, 4-2-amino-4-thiazolyl, acmc-1aqww, 2-amino-4-4-cyanophenyl thiazole, 4-4-cyanophenyl-2-aminothiazole, 4-2-amino-4-thiazolyl benzonitrile, 4-2-aminothiazole-4-yl benzonitrile, 4-2-amino-thiazol-4-yl benzonitrile
CID PubChem 2049589
Nom IUPAC 4-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)benzonitrile
SMILES NC1=NC(=CS1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-(4-cyanophenyl)thiazole
Quantité 250 mg
Beilstein 15029305
Poids de la formule 201.25
Pourcentage de pureté 97%