Learn More
Ester éthylique de l'acide 2-amino-4-[4-(phénylméthyl)phényl]-3-thiophènecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-[4-(phenylmethyl)phenyl]-3-thiophenecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 315679-65-3 |
| Formule moléculaire | C20H19NO2S |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | Ethyl 2-Amino-4-(4-benzylphenyl)thiophene-3-carboxylate |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H19NO2S/c1-2-23-20(22)18-17(13-24-19(18)21)16-10-8-15(9-11-16)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-11,13H,2,12,21H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1c(N)scc1c2ccc(Cc3ccccc3)cc2 |
| Nom IUPAC | 2-amino-4-(4-benzylphényl)thiophène-3-carboxylate d’éthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 337.44 |
| Poids de la formule | 337.1136 |