Learn More
2-Amino-4,5-dichloropyrimidine, TRC
Code produit 30318377
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318377 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318377 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5771351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
CAS 56-05-3
Formule moléculaire C4 H3 Cl2 N3
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-4,6-Dichloropyrimidine
Formule InChI InChI=1S/C4H3Cl2N3/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H2,7,8,9)
SMILES Nc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidin-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 163.99
Poids de la formule 162.9704