Learn More
2-Chlorhydrate amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one, Thermo Scientific™
Code produit 10621883
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10621883 1 g 1g
10215844 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10621883 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH00879DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 2192-06-5
Formule moléculaire C3H4ClN2OS
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Clé InChI CJPDNRMSRPXGQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminothiazol-4 5h-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hcl, 2-amino-4,5-dihydro-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, 2-aminothiazolinone hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4 5h-one hydrochloride, 4 5h-thiazolone, 2-amino-hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazolin-4-one, chloride, 2-aminothiazole-4-one hydrochloride, 2-amino-1,3-thiazol-4-one hydrochloride, c3h4n2os.hcl
CID PubChem 2782348
Nom IUPAC 2-amino-1,3-thiazole-4-one ; chlorhydrate
SMILES C1C(=O)N=C(S1)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4, 5-dihydro-1, 3-thiazol-4-one hydrochloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.6
Pourcentage de pureté 97%