Learn More
2’-Amino-4’,5’-diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382886 25 g 25g
11372886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10605.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4101-30-8 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4101-30-8
Formule moléculaire C10H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 195.218
Numéro MDL MFCD00016646
Clé InChI KGKWXEGYKGTMAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethanone, 2'-amino-4',5'-dimethoxyacetophenone, 2-amino-4,5-dimethoxyacetophenone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 1-2-amino-4,5-dimethoxyhenyl ethanone, ethanone, 1-2-amino-4,5-dimethoxyphenyl, 1-acetyl-2-amino-4,5-dimethoxybenzene, pubchem4007, acmc-1arib, 2-acetyl-4,5-dimethoxyaniline
CID PubChem 602085
Nom IUPAC 1-(2-amino-4,5-diméthoxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1N)OC)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Point de fusion 104°C to 108°C
Quantité 25 g
Beilstein 391380
Poids de la formule 195.22
Pourcentage de pureté 98%