Learn More
Acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11332416
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11332416 25 g 25g
11322416 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11332416 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06205.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5653-40-7 | Molecular Formula: C9H11NO4 | Molecular Weight: 197.19 g/mol
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau
Remarques
Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5653-40-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00011671
Clé InChI HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
CID PubChem 79736
Nom IUPAC Acide2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Point de fusion ∽155°C to 158°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 782814
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol and Water
Poids de la formule 197.19
Pourcentage de pureté 98%