Learn More
Acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10789051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10789051 25 g Flacon en verre 25g
10349230 5 g Flacon en verre 5g
10414745 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10789051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 335010250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5653-40-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5653-40-7
Formule moléculaire C9H11NO4
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Numéro MDL MFCD00011671
Clé InChI HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethoxyanthranilic acid, 6-aminoveratric acid, benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy, 2-amino-4,5-dimethoxy benzoic acid, 2-amino-4,5-dimethoxy-benzoic acid, 6-aminoveratricacid, zlchem 238, pubchem3110, acmc-1b03r, ksc269i1n
CID PubChem 79736
Nom IUPAC Acide2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(N)=C(C=C1OC)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4, 5-dimethoxybenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 156.0°C to 166.0°C
Couleur Beige-blanc our marron à gris
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Poids de la formule 197.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.