Learn More
Acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid |
| CAS | 5653-40-7 |
| Formule moléculaire | C9 H11 N O4 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.19 |
| Poids de la formule | 197.0688 |