Learn More
Acide 2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque, TRC
Code produit 30311224
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311224 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA60494025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic Acid
CAS 5653-40-7
Formule moléculaire C9 H11 N O4
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(N)c(cc1OC)C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-amino-4,5-diméthoxybenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 197.19
Poids de la formule 197.0688