Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4,5-diméthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15436318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15436318 10 g 10g
15446318 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59878.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 71574-33-9 | C5H9ClN2S | 164.651 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71574-33-9
Formule moléculaire C5H9ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 164.651
Numéro MDL MFCD00012711
Clé InChI XYTUTNQRQLAZLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dimethylthiazol-2-amine hydrochloride, 2-amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride, 4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, dimethyl-1,3-thiazol-2-amine hydrochloride, 2-thiazolamine, 4,5-dimethyl-, monohydrochloride, acmc-209oj8, ksc496i8r, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl salt, 4,5-dimethylthiazol-2-amine hcl, 2-amino-4,5-dimethyl thiazole hydrochloride
CID PubChem 16211387
Nom IUPAC 4,5-diméthyl-1,3-thiazol-2-amine ; chlorhydrate
SMILES CC1=C(SC(=N1)N)C.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,5-dimethylthiazole hydrochloride
Point de fusion 273°C to 274°C (decomposition)
Quantité 10 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 164.66
Pourcentage de pureté 98%