Learn More
2-Amino-4,5-diméthylthiophène-3-carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4,5-dimethylthiophene-3-carbonitrile |
| CAS | 4651-94-9 |
| Formule moléculaire | C7H8N2S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Amino-4,5-dimethyl-3-thiophenecarbonitrile, 2-Amino-3-cyano-4,5-dimethylthiophene, NSC 153327 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2S/c1-4-5(2)10-7(9)6(4)3-8/h9H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1sc(N)c(C#N)c1C |
| Nom IUPAC | 2-amino-4,5-diméthylthiophène-3-carbonate, |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.21 |
| Poids de la formule | 152.0408 |