Learn More
2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4, 6-dichloropyrimidine |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 219°C to 226°C |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 24, 81 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine