Learn More
2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453734 25 g 25g
11443734 5 g 5g
11399689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453734 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11330.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-05-3 | C4H3Cl2N3 | 163.989 g/mol
Microwave-assisted synthesis of pyrazolo [3, 4-d] pyrimidines from 2-amino-4, 6-dichloropyrimidine-5-carbaldehyde is under solvent-free conditions. A series of 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidine derivatives bearing various substituents at alkynyl moiety was prepared by the Sonogashira cross-coupling reaction of 2,4-diamino-6-iodopyrimidine using Pd(PPh3)2Cl2 as catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La synthèse assistée par micro-ondes de pyrazolo [3 , 4-d] pyrimidines à partir de 2-amino-4 , 6-dichloropyrimidine-5-carbaldéhyde est dans des conditions exemptes de solvant. Une série de dérivés 6-alkynyl-2,4-diaminopyrimidine portant divers substituants à la fraction alkynyle a été préparée par la réaction de couplage croisé de Sonogashira de 2,4-diamino-6-iodopyrimidine à lʼaide du Pd(PPh3) 2Cl2 comme catalyseur.
Solubilité
Insoluble dans lʼeau, soluble dans lʼacétone, deux monomères (VCM) et le toluène thermique.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-05-3
Formule moléculaire C4H3Cl2N3
Poids moléculaire (g/mol) 163.989
Numéro MDL MFCD00006090
Clé InChI JPZOAVGMSDSWSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dichloro, 4,6-dichloropyrimidin-2-ylamine, ccris 7460, 4,6-dichloro-pyrimidin-2-ylamine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dichloro, 2-amino-4,6-dichloro pyrimidine, 4,6-dichloropyrimidine-2-ylamine, zlchem 351
CID PubChem 65522
Nom IUPAC 4,6-dichloropyrimidine-2-amine
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Point de fusion 218°C to 222°C
Quantité 25 g
Beilstein 118454
Informations sur la solubilité Insoluble in water,soluble in acetone,two monomer (VCM) and thermal toluene.
Poids de la formule 164
Pourcentage de pureté 98%