Learn More
2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15491778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15491778 1 g 1g
15401788 5 g 5g
15411788 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15491778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55506.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 119256-40-5 | C7H4F2N2S | 186.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-amino-4,6-difluorobenzothiazole est utilisé comme médicaments, nourriture, cosmétiques
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119256-40-5
Formule moléculaire C7H4F2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.18
Numéro MDL MFCD00276099
Clé InChI DDKKXSCVPKDRRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-difluorobenzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazol-2-ylamine, 4,6-difluorobenzo d thiazol-2-amine, 4,6-difluoro-benzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 4,6-difluoro, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazol, 2-amino-4,6-difluoro-1,3-benzothiazole, 4,6-difluorobenzothiazole-2-ylamine, pubchem21756, maybridge1_001141
CID PubChem 737406
Nom IUPAC 4,6-difluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
SMILES C1=C(C=C2C(=C1F)N=C(S2)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Point de fusion 216°C to 220°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 1 g
Poids de la formule 186.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre