Learn More
2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459403 25 g 25g
11469403 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459403 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11813.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine agit comme intermédiaire dans la production de guanylsulfonamides antimicrobiens. Il agit également comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans les alcalins aqueux.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver à -20°C dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-09-7
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00006094
Clé InChI AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
CID PubChem 66131
Nom IUPAC 2-amino-4-hydroxy-1H-pyrimidine-6-one
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-dihydroxypyrimidine
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Beilstein 510297
Informations sur la solubilité Soluble in Aqueous Alkali.
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%