Learn More
2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10284600 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10284600 25 g Flacon en verre 25g
10142270 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284600 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103510250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 56-09-7 | C4H5N3O2 | 127.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-09-7
Formule moléculaire C4H5N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 127.10
Numéro MDL MFCD00006094
Clé InChI AUFJTVGCSJNQIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-dihydroxypyrimidine, 2-aminopyrimidine-4,6-diol, 4 1h-pyrimidinone, 2-amino-6-hydroxy, 2-amino-6-hydroxypyrimidin-4 3h-one, 2-amino-4,6-dioxypyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinedione, 4,6-dihydroxy-2-aminopyrimidine, 2-amino-4,6-pyrimidinediol, 2-amino-6-hydroxy-1h-pyrimidin-4-one, 2-amino-6-hydroxy-4 1h-pyrimidinone
CID PubChem 66131
Nom IUPAC 2-amino-4-hydroxy-1H-pyrimidine-6-one
SMILES NC1=NC(O)=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4, 6-dihydroxypyrimidine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Rose à Blanc ou Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 24, 468
Poids de la formule 127.1
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre