Learn More
2-amino-4,6-diméthylpyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11927031 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11927031 5 g Flacon en verre 5g
11947031 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11927031 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103580050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 5407-87-4 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5407-87-4
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Clé InChI BRBUBVKGJRPRRD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-dimethylpyridine, 6-amino-2,4-lutidine, 2-pyridinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyridinamine, 4,6-dimethyl-2-pyridylamine, pyridine, 2-amino-4,6-dimethyl, 2,4-lutidine, 6-amino, 2-amino-4,6-dimehtylpyridine, 4,6-dimethyl-2-aminopyridine, 2-amino-4,6-lutidine
CID PubChem 21507
Nom IUPAC 4,6-diméthylpyridine-2-amine
SMILES CC1=CC(=NC(=C1)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4, 6-dimethylpyridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65.0°C to 69.5°C
Couleur Blanc à marron
Point d’ébullition 235.0°C
Point d’éclair 121°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2(C5H2N)NH2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5.5 g/100mL (20 c).
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyridine, 99%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.