Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420284 25 g 25g
11430284 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420284 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13674.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 767-15-7 | C6H9N3 | 123.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 767-15-7
Formule moléculaire C6H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Numéro MDL MFCD00006102
Clé InChI IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4,6-dimethylpyrimidine, acetylacetoneguanidine, 2-pyrimidinamine, 4,6-dimethyl, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinamine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ylamine, 4,6-dimethyl-2-aminopyrimidine, pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl, unii-4s48mi253m, 2-amine-4,6-dimethylpyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl pyrimidine
CID PubChem 13021
Nom IUPAC 4,6-diméthylpyrimidine-2-amine
SMILES CC1=CC(C)=NC(N)=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Point de fusion 150°C to 155°C
Quantité 25 g
Beilstein 110735
Poids de la formule 123.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine