Learn More
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine |
| Point de fusion | 150°C to 155°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 110735 |
| Poids de la formule | 123.16 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Crystals or Powder or Crystalline Powder |