Learn More
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine, TRC
Code produit 30328372
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30328372 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328372 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA607720250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
CAS 767-15-7
Formule moléculaire C6 H9 N3
Quantité 250 g
Synonyme 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI)
Formule InChI InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
SMILES Cc1cc(C)nc(N)n1
Nom IUPAC 4,6-diméthylpyrimidine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 123.16
Poids de la formule 123.0796