Learn More
2-Amino-4,6-diméthylpyrimidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine |
| CAS | 767-15-7 |
| Formule moléculaire | C6 H9 N3 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 4,6-Dimethyl-2-pyrimidinamine (ACI), Pyrimidine, 2-amino-4,6-dimethyl- (7CI, 8CI), (4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)amine, 2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-aminopyrimidine, NSC 3278, 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl- (9CI, ACI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9) |
| SMILES | Cc1cc(C)nc(N)n1 |
| Nom IUPAC | 4,6-diméthylpyrimidine-2-amine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.16 |
| Poids de la formule | 123.0796 |