Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4’-bromoacétophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10081614 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10081614 5 g Flacon en verre 5g
10766705 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10081614 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 427060050
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 5467-72-1
Formule moléculaire C8H8BrNO·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00051998
Clé InChI ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
CID PubChem 2798216
Nom IUPAC 2-amino-1-(4-bromophényl)éthanone ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4′-bromoacetophenone hydrochloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 280°C to 285°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4C(O)CH2NH2·HCl
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 250.52
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement