Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4’-bromoacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366876 10 g 10g
11356876 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04292.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5467-72-1 | C8H9BrClNO | 250.52 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5467-72-1
Formule moléculaire C8H9BrClNO
Poids moléculaire (g/mol) 250.52
Numéro MDL MFCD00051998
Clé InChI ROAVTVXTYFSQEA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromophenacylamine hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethanone hydrochloride, 2-amino-4'-bromoacetophenone hcl, 2-amino-4-bromoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one hydrochloride, a-amino-4'-bromoacetophenone, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl-, hydrochloride, 2-amino-1-4-bromophenyl ethan-1-one, ethanone, 2-amino-1-4-bromophenyl
CID PubChem 2798216
Nom IUPAC 2-amino-1-(4-bromophényl)éthanone ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CN)Br.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4'-bromoacetophenone hydrochloride
Point de fusion 280°C to 283°C
Quantité 10 g
Beilstein 3630035
Poids de la formule 250.53
Pourcentage de pureté 98%