Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4'-bromoacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride |
| CAS | 5467-72-1 |
| Formule moléculaire | C8H9BrClNO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl |
| Nom IUPAC | 2-amino-1-(4-bromophényl)éthan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 248.96 |
| Poids de la formule | 248.96 |