Learn More
Chlorhydrate de 2-amino-4'-bromoacétophénone, TRC
Code produit 30326197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326197 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6020651G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4'-bromoacetophenone Hydrochloride
CAS 5467-72-1
Formule moléculaire C8H9BrClNO
Quantité 1 g
Synonyme 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethan-1-one Hydrochloride, 2-Amino-1-(4-bromophenyl)ethanone Hydrochloride, N-p-Bromophenacylamine Hydrochloride, α-Amino-p-bromoacetophenone Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C8H8BrNO.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10;/h1-4H,5,10H2;1H
SMILES O=C(C1=CC=C(Br)C=C1)CN.Cl
Nom IUPAC 2-amino-1-(4-bromophényl)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 248.96
Poids de la formule 248.96