Learn More
Acide 2-amino-4-bromobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15462188
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15462188 1 g 1g
15482188 250 mg 250mg
15472188 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15462188 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55829.03
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20776-50-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
2-Amino-4-bromobenzoic acid, , is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-amino-4-bromobenzoïque est utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20776-50-5
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.034
Numéro MDL MFCD03618454
Clé InChI BNNICQAVXPXQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-bromo, 5-bromo-2-carboxyaniline, 2-amino-4-bromo-benzoic acid, 2-amino-4-brombenzoic acid, zlchem 336, pubchem13462, acmc-1cb3t, ksc207e6b, pharmabridge p-1344
CID PubChem 88691
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-bromobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-bromobenzoic acid
Point de fusion 230°C to 234°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly).
Poids de la formule 216.03
Pourcentage de pureté 97%