Learn More
2-Amino-4-bromopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15481519
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15481519 1 g 1g
15491519 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15481519 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64358.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 343926-69-2 | Molecular Formula: C4H4BrN3 | Molecular Weight: 174.001 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique utilisé dans les domaines des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 343926-69-2
Formule moléculaire C4H4BrN3
Poids moléculaire (g/mol) 174.001
Numéro MDL MFCD09999168
Clé InChI MINURGGJJKMQQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-bromopyrimidine, 4-bromo-2-pyrimidinamine, 2-pyrimidinamine,4-bromo, 4-bromanylpyrimidin-2-amine, 4-bromopyrimidine-2-ylamine, 2-amino-6-bromopyrimidine, 4-bromo-2-aminopyrimidine, 2-pyrimidinamine,4-bromo-9ci, 2-pyrimidinamine, 4-bromo, 4-bromo-pyrimidin-2-ylamine
CID PubChem 12803496
Nom IUPAC 4-bromopyrimidine-2-amine
SMILES C1=CN=C(N=C1Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-bromopyrimidine
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Beilstein 111375
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 174
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre