Learn More
2-Amino-4-chlorobenzènethiol, TRC
Code produit 30325648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30325648 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325648 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6043405G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorobenzenethiol
CAS 1004-00-8
Formule moléculaire C6H6ClNS
Quantité 5 g
Synonyme 2-Amino-4-chlorothiophenol, 2-Amino-4-cholorobenzenethiol, 4-Chloro-2-aminothiophenol, 5-Chloro-2-mercaptoaniline
Formule InChI InChI=1S/C6H6ClNS/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1S
Nom IUPAC 2-amino-4-chlorobenzénéthiol
Poids moléculaire (g/mol) 159.64
Poids de la formule 158.9909