Learn More
Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
25g
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499512 250 g 250g
11369689 5 g 5g
11379689 25 g 25g
11489512 50 g 50g
11389689 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11499512 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10201.30
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-77-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007778
Clé InChI JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
CID PubChem 66646
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Point de fusion ∼232°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 743349
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%