Learn More
Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10607632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10607632 25 g 25g
10488620 100 g 100g
10790565 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10607632 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 103320250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 89-77-0 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-77-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007778
Clé InChI JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
CID PubChem 66646
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque
SMILES NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 231°C to 235°C
Couleur Beige à marron
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NC6H3(Cl)CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 14, 365
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.