Learn More
Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque, TRC
Code produit 30321339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321339 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321339 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6032951G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid
CAS 89-77-0
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Quantité 1 g
Synonyme 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188
Formule InChI InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMILES Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Poids de la formule 171.0087