Learn More
Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid |
| CAS | 89-77-0 |
| Formule moléculaire | C7H6ClNO2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4-Chloroanthranilic Acid, 2-Amino-4-chlorobenzoic Acid, 4-Chloro-2-aminobenzoic Acid, 4-Chloroanthranilic Acid, NSC 17188 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccc1C(=O)O |
| Nom IUPAC | Acide 2-amino-4-chlorobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.58 |
| Poids de la formule | 171.0087 |