Learn More
Bromhydrate de 2-amino-4-chlorobenzothiazole, 97 %
Code produit 15458839
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458839 25 g 25g
15448839 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05440.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27058-83-9
Formule moléculaire C7H6BrClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 265.55
Numéro MDL MFCD00035186
Clé InChI DXXACNSRSDYMOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide, 4-chlorobenzo d thiazol-2-amine hydrobromide, 4-chlorobenzothiazol-2-amine monohydrobromide, benzothiazole, 2-amino-4-chloro-, hydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-, monohydrobromide, 2-benzothiazolamine, 4-chloro-hydrobromide, 4-chlorobenzothiazole-2-ylamine, bromide, c7h5cln2s.hbr, acmc-20ao53, 2-amino-4-chlorobenzothiazole hbr
CID PubChem 198064
Nom IUPAC Le 4-chloro-1,3-benzothiazol-2-amine ; bromhydrate
SMILES [H+].[Br-].NC1=NC2=C(Cl)C=CC=C2S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorobenzothiazole hydrobromide
Point de fusion 240°C to 242°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 265.57
Pourcentage de pureté 97%