Learn More
2-amino-4-chlorothiobenzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15418867
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15418867 1 g 1g
15428867 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15418867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52249.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2586-93-8
Formule moléculaire C7H7ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 186.657
Numéro MDL MFCD16658869
Clé InChI LTKVCPVQNOQNKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chlorothiobenzamide, 2-amino-4-chlorobenzothioamide, 2-amino-4-chloro-thiobenzoic acid amide, #
CID PubChem 5373383
Nom IUPAC 2-amino-4-chlorobenzènecarbothioamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Amino-4-chlorothiobenzamide
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 186.66
Pourcentage de pureté 97%